2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09
A14413.18
A14413.30
A14413.09EA
56.56
EUR
A14413.09
A14413.18
A14413.30
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 400-98-6
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 650808
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007155
Vzorec:
C₇H₅F₃N₂O₂ Mw: 206.12 Teplota tavenia: 105…109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007155 Číslo CAS: 400-98-6 EINECS: 206-926-3 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |