4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
A15482.06
A15482.14
A15482.06EA
74.1
EUR
A15482.06
A15482.14
4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
4-Fluoro-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Vzorec:
C₇H₈FN Mw: 125.15 Teplota varu: 85…86 °C (9 mmHg) Teplota tavenia: 32…36 °C Hustota: 1.120 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025294 Číslo CAS: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |