4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
A11609.06
A11609.14
A11609.06EA
47.33
EUR
A11609.06
A11609.14
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
4-Fluoro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 452-71-1
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 90-92°/16mm
Beilstein Reference: 1931798
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007832
Vzorec:
C₇H₈FN Teplota varu: 90…92 °C (16 mmHg) Teplota tavenia: 14 °C Hustota: 1,124 Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007832 Číslo CAS: 452-71-1 EINECS: 207-208-2 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |