Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
208910100 208910500
ACRO208910100EA 87.04 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 83 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 5…8 °C
Hustota: 1,296 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064396
Číslo CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %