Tlačiť
5-Fluoro-o-toluidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
119460250 119461000
ACRO119460250EA 156.22 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidine 99%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 98…100 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 38…40 °C
Hustota: 1.13
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007764
Číslo CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %