3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
B24411.03
B24411.06
B24411.03EA
41.72
EUR
B24411.03
B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 69411-68-3
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Melting Point: 54-58°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00190120
Vzorec:
C₇H₅F₄N Mw: 179.12 Teplota tavenia: 54…58 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00190120 Číslo CAS: 69411-68-3 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |