3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
35.82
EUR
B22764.06
B22764.14
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
3-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Vzorec:
C₇H₈FN Teplota varu: 205 °C Teplota tavenia: 7 °C Hustota: 1,099 Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007760 Číslo CAS: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |