Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
A41801-100G A41801-500G A41801-5G
SIALA41801-100GEA 50.14 EUR
SIALA41801-100G SIALA41801-500G SIALA41801-5G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 187 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007797
Číslo CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
OSN: 2948
ADR: 6.1,II