Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 33.77 EUR
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 187…193 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 5…6 °C
Hustota: 1,303 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007797
Číslo CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
OSN: 2948
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %