6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
L13411.06
L13411.14
L13411.06EA
30.85
EUR
L13411.06
L13411.14
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
6-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 452-84-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-86°/11mm
Beilstein Reference: 2715995
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007654
Vzorec:
C₇H₈FN Teplota varu: 80…86 °C (11 mmHg) Hustota: 1,109 Teplota vzplanutia: 81 °C (177 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007654 Číslo CAS: 452-84-6 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |