Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A17556.03 A17556.06 A17556.14
A17556.03EA 32.21 EUR
A17556.03 A17556.06 A17556.14
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 535-52-4 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Characteristic Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1950800 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007653
Vzorec: C₇H₅F₄N
Teplota varu: 210 °C
Hustota: 1,378
Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007653
Číslo CAS: 535-52-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III