α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A15072.22
A15072.36
A15072.22EA
56.56
EUR
A15072.22
A15072.36
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Vzorec:
C₇H₆F₃N Teplota varu: 67…68 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: –35…–33 °C Hustota: 1,295 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007718 Číslo CAS: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 OSN: 2942 ADR: 6.1,III |