Tlačiť
4-Fluorobenzylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluorophenyl)methanamine
A15486.09 A15486.18 A15486.30
A15486.09EA 40.51 EUR
A15486.09 A15486.18 A15486.30
4-Fluorobenzylamine ≥98%
4-Fluorobenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 140-75-0 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Amine-like Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 636501 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008120
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 182…183 °C
Hustota: 1,095
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008120
Číslo CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
OSN: 2735
ADR: 8,III