Tlačiť
4-Fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluorophenyl)methanamine
171950250 171951000
ACRO171950250EA 81.83 EUR
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzylamine 97%
4-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 183…185 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008120
Číslo CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %