3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(3-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
126896-1G
126896-5G
SIAL126896-1GEA
24.63
EUR
SIAL126896-1G
SIAL126896-5G
3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₈FN Teplota varu: 87 °C (1013 hPa) Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00008113 Číslo CAS: 100-82-3 EINECS: 202-891-3 OSN: 2735 ADR: 8,II |