Tlačiť
3-Fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Fluorophenyl)methanamine
B23527.06 B23527.09 B23527.14
B23527.06EA 88.65 EUR
B23527.06 B23527.09 B23527.14
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 100-82-3 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Amine-like Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1446928 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008113
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 186 °C
Hustota: 1,097
Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008113
Číslo CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
OSN: 2735
ADR: 8,III