Tlačiť
2,5-Difluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03 A16530.06 A16530.14
A16530.03EA 46.93 EUR
A16530.03 A16530.06 A16530.14
2,5-Difluorobenzylamine 97%
2,5-Difluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 85118-06-5 Molecular Formula: C7H7F2N Formula Weight: 143.14 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 76-78°/15mm Beilstein Reference: 3539280 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00010143
Vzorec: C₇H₇F₂N
Mw: 143.14
Teplota varu: 76…78 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.222
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010143
Číslo CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
OSN: 2735
ADR: 8 III