2,4-Difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(2,4-Difluorophenyl)methanamine
305660010
305660050
305660250
ACRO305660010EA
18.17
EUR
ACRO305660010
ACRO305660050
ACRO305660250
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₇F₂N Teplota varu: 82…84 °C (15 mmHg) Hustota: 1,2 g/cm³ Teplota vzplanutia: 68 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010142 Číslo CAS: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 OSN: 2735 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |