Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 66.19 EUR
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Mw: 203.19
Teplota varu: 205…207 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 29…31 °C
Číslo MDL: MFCD00039645
Číslo CAS: 1645-65-4
OSN: 2923
ADR: 8 III