3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
L11646.06
L11646.14
L11646.03
L11646.06EA
72.2
EUR
L11646.06
L11646.14
L11646.03
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1840-19-3
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5547
Odour: Pungent
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 781205
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004806
Vzorec:
C₈H₄F₃NS Mw: 203.19 Teplota varu: 208 °C Hustota: 1.335 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004806 Číslo CAS: 1840-19-3 OSN: 2922 ADR: 8 III |