Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
L11646.06 L11646.14 L11646.03
L11646.06EA 72.2 EUR
L11646.06 L11646.14 L11646.03
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1840-19-3 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5547 Odour: Pungent Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 781205 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004806
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Mw: 203.19
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 1.335
Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004806
Číslo CAS: 1840-19-3
OSN: 2922
ADR: 8 III