2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
L10586.03
L10586.06
L10586.03EA
39.11
EUR
L10586.03
L10586.06
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1743-86-8
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 2693552
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00039644
Vzorec:
C₈H₄F₃NS Mw: 203.19 Teplota varu: 216 °C Hustota: 1.346 Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039644 Číslo CAS: 1743-86-8 OSN: 2922 ADR: 8 III |