Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
L10586.03 L10586.06
L10586.03EA 39.11 EUR
L10586.03 L10586.06
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1743-86-8 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Pungent Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 2693552 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00039644
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Mw: 203.19
Teplota varu: 216 °C
Hustota: 1.346
Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039644
Číslo CAS: 1743-86-8
OSN: 2922
ADR: 8 III