Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate, p-Trifluoromethylphenylisocyanate
L12576.03 L12576.06
L12576.03EA 47.27 EUR
L12576.03 L12576.06
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1548-13-6 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4710 Odour: Pungent Boiling Point: 91-94°/35mm Beilstein Reference: 881041 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002028
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.12
Teplota varu: 91…94 °C (35 mmHg)
Teplota tavenia: 58…59 °C
Hustota: 1.310
Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002028
Číslo CAS: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
OSN: 2285
ADR: 6.1 II