Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 2-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate
L11156.06 L11156.14 L11156.03
L11156.06EA 82.63 EUR
L11156.06 L11156.14 L11156.03
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2285-12-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Pungent Boiling Point: 74-75°/40mm Beilstein Reference: 977056 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002008
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Teplota varu: 74…75 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,238
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002008
Číslo CAS: 2285-12-3
EINECS: 218-925-5
OSN: 2285
ADR: 6.1,II