2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
B22691.09
B22691.18
B22691.30
AB131379.0250
B22691.09EA
88.25
EUR
B22691.09
B22691.18
B22691.30
ABCRAB131379.0250
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 99%
CAS No.: 163444-17-5
Molecular Formula: C7H5F3IN
Formula Weight: 287.02
Melting Point: 49-52°
MDL No.: MFCD02683097
Vzorec:
C₇H₅F₃IN Mw: 287.02 Teplota tavenia: 49…52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02683097 Číslo CAS: 163444-17-5 |