Tlačiť
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
A18316.06 A18316.14
A18316.06EA 54.15 EUR
A18316.06 A18316.14
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 328-80-3 Molecular Formula: C8H4F3NO4 Formula Weight: 235.12 Melting Point: 127-132° Beilstein Reference: 2284651
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024509
Číslo CAS: 328-80-3