α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A14494.06
A14494.14
A14494.06EA
74.61
EUR
A14494.06
A14494.14
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 455-24-3
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 220-222°
Boiling Point: 247°/753mm
MDL No.: MFCD00002562
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ Teplota varu: 247 °C (753 mmHg) Teplota tavenia: 220…222 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002562 Číslo CAS: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |