Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 31.4 EUR
ACRO188460010 ACRO188460050
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.12
Teplota tavenia: 219…222 °C
Číslo MDL: MFCD00002562
Číslo CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %