Tlačiť
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 30.12 EUR
B20280.03 B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040980
Číslo CAS: 115029-22-6