Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188450050 188450250
ACRO188450050EA 51.34 EUR
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Teplota varu: 247 °C (753 mmHg)
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002476
Číslo CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %