Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
249475-1G 249475-25G 249475-5G
SIAL249475-1GEA 42.12 EUR
SIAL249475-1G SIAL249475-25G SIAL249475-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Teplota varu: 188…190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,4035 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000694
Číslo CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
OSN: 3265
ADR: 8,II