Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
A14176.06 A14176.14
A14176.06EA 84.64 EUR
A14176.06 A14176.14
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 329-15-7 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 391282 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000694
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Teplota varu: 188…190 °C
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,404
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000694
Číslo CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
OSN: 3265
ADR: 8,II