α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
A14176.06
A14176.14
A14176.06EA
84.64
EUR
A14176.06
A14176.14
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Vzorec:
C₈H₄ClF₃O Teplota varu: 188…190 °C Teplota tavenia: –3 °C Hustota: 1,404 Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000694 Číslo CAS: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 OSN: 3265 ADR: 8,II |