Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 82.23 EUR
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Teplota varu: 78…79 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000694
Číslo CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %