5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
L13750.03
L13750.06
L13750.03EA
34.14
EUR
L13750.03
L13750.06
5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Vzorec:
C₈H₆ClFO Teplota varu: 108 °C (24 mmHg) Hustota: 1,270 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00236681 Číslo CAS: 21900-39-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |