Tlačiť
5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
L13750.03 L13750.06
L13750.03EA 34.14 EUR
L13750.03 L13750.06
5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 21900-39-0 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 108°/24mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236681
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota varu: 108 °C (24 mmHg)
Hustota: 1,270
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236681
Číslo CAS: 21900-39-0
OSN: 3265
ADR: 8,II