α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
250279-25ML
250279-5ML
SIAL250279-25MLEA
440.83
EUR
SIAL250279-25ML
SIAL250279-5ML
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec:
C₈H₄ClF₃O Mw: 208.57 Teplota varu: 184…186 °C (1013 hPa) Hustota: 1.4078 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00000680 Číslo CAS: 2251-65-2 EINECS: 218-844-5 OSN: 3265 ADR: 8 II |