Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
250279-25ML 250279-5ML
SIAL250279-25MLEA 440.83 EUR
SIAL250279-25ML SIAL250279-5ML
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota varu: 184…186 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.4078 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000680
Číslo CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
OSN: 3265
ADR: 8 II