Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
A14493.06 A14493.14 A14493.22
A14493.06EA 60.17 EUR
A14493.06 A14493.14 A14493.22
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥97%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2251-65-2 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 391266 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000680
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota varu: 189…191 °C
Hustota: 1.408
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000680
Číslo CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
OSN: 3265
ADR: 8 II