Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
312940050 312940250
ACRO312940050EA 40.91 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Teplota varu: 184…186 °C (750 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000680
Číslo CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %