Tlačiť
4'-Fluoracetofenon 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 42.92 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetofenon 99%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 196 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000354
Číslo CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %