Tlačiť
3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15832.06 A15832.14 A15832.22
A15832.06EA 28.64 EUR
A15832.06 A15832.14 A15832.22
3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
3',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 369-33-5 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4916 Odour: Characteristic Melting Point: 19-20° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 2206856 MDL No.: MFCD00009891
Vzorec: C₈H₆F₂O
Teplota varu: 94…95 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 19…20 °C
Hustota: 1,246
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009891
Číslo CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7