Tlačiť
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
146720250 146721000
ACRO146720250EA 65.69 EUR
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 119…120 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 86
Hustota: 1.126 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Číslo MDL: MFCD00001917
Číslo CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %