Tlačiť
(2-Fluorophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 34.65 EUR
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 235 °C
Hustota: 1.061
Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001897
Číslo CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III