Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
A15276.06 A15276.14
A15276.06EA 67.79 EUR
A15276.06 A15276.14
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥97%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Purity: 97% CAS No.: 455-19-6 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4630 Melting Point: 1-2° Boiling Point: 80-81°/25mm Beilstein Reference: 1101680 MDL No.: MFCD00006952
Vzorec: C₈H₅F₃O
Číslo MDL: MFCD00006952
Číslo CAS: 455-19-6