Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
208920100 208920500
ACRO208920100EA 61.37 EUR
ACRO208920100 ACRO208920500
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Mw: 174.12
Číslo MDL: MFCD00006952
Číslo CAS: 455-19-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %