Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
A10463.06 A10463.14 A10463.22
A10463.06EA 76.61 EUR
A10463.06 A10463.14 A10463.22
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Purity: 97% CAS No.: 454-89-7 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4650 Odour: Almond-like Boiling Point: 83-86°/30mm Beilstein Reference: 2327537 MDL No.: MFCD00003373
Vzorec: C₈H₅F₃O
Teplota varu: 83…86 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,304
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003373
Číslo CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1