Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
188440050 188440250
ACRO188440050EA 87.85 EUR
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Teplota varu: 83…86 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Číslo MDL: MFCD00003373
Číslo CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %