Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
B22374.03 B22374.06 B22374.14
B22374.03EA 64.18 EUR
B22374.03 B22374.06 B22374.14
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 128796-39-4 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 238-242° Beilstein Reference: 3544189
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Teplota tavenia: 238…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151855
Číslo CAS: 128796-39-4