Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
359750010 359750050
ACRO359750010EA 42.06 EUR
ACRO359750010 ACRO359750050
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Mw: 189.93
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151854
Číslo CAS: 1423-26-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %