Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
B24343.03 B24343.06 B24343.14
B24343.03EA 52.87 EUR
B24343.03 B24343.06 B24343.14
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 1423-27-4 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 2974465
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Mw: 189.93
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236059
Číslo CAS: 1423-27-4