Tlačiť
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
195359-25G 195359-5G
SIAL195359-25GEA 354.19 EUR
SIAL195359-25G SIAL195359-5G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Mw: 164.1
Teplota varu: 102
Hustota: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00000399
Číslo CAS: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
OSN: 1993
ADR: 3 II