Tlačiť
4-Methoxy-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27096.06 H27096.03
H27096.06EA 170.88 EUR
H27096.06 H27096.03
4-Methoxy-o-toluic acid ≥97%
4-Methoxy-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 6245-57-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD00020291
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 177…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020291
Číslo CAS: 6245-57-4