Tlačiť
2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18729.18 L18729.09 AB172503.0010
L18729.18EA 108.3 EUR
L18729.18 L18729.09 ABCRAB172503.0010
2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
2-Methyl-m-anisic acid
Purity: 97% CAS No.: 55289-06-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Beilstein Reference: 510395 MDL No.: MFCD02094039
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094039
Číslo CAS: 55289-06-0